Learn More
Cobalt(II) Acetate Tetrahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15615430 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15615430 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615430 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 403024100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Point de fusion 298°C
CAS 6147-53-1
Forme physique Crystalline
Quantité 100 g
Formule moléculaire C4H14CoO8
Formule linéaire (CH3COO)2Co · 4H2O
Numéro MDL MFCD00149569
Numéro UN UN3077
Beilstein 3731397
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 249.081
CID PubChem 61372
Poids de la formule 249.08g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Conditionnement Flacon poly