Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) acetate tetrahydrate |
| Point de fusion | 140.0°C |
| Note relative au nom | 97% |
| Couleur | Rose à rose-rouge |
| Forme physique | Poudre cristalline ou cristaux |
| Quantité | 50 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | (CH3CO2)2Co·4H2O |
| Fieser | 04,99; 16,95 |
| Merck Index | 15, 2417 |
| Afficher plus |