Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478470 25 g 25g
11468470 100 g 100g
11488470 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478470 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044344.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Le tétrahydrate d’acétate de cobalt(II) est utilisé comme catalyseur industriel pour durcir les peintures et les vernis, un catalyseur actif pour les réactions d’oxydation et d’estérification. Il est également utilisé pour préparer des complexes métalliques ayant une géométrie de coordination inhabituelle.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6147-53-1
Formule moléculaire C4H14CoO8
Poids moléculaire (g/mol) 249.081
Numéro MDL MFCD00149569
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
CID PubChem 61372
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Point de fusion ∼140°C (in -4H2O)
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Formule linéaire Co(OOCCH3)2·4H2O
Numéro UN UN3077
Beilstein 3731397
Merck Index 14,2433
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Poids de la formule 249.08 (177.02 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.542
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.71 g/mL