Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, pur, Fisher Chemical
Code produit 10315460 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
250 g, pot de poudre en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10315460 250 g, pot de poudre en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10315460 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/6400/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 140°C
CAS 6147-53-1
Couleur Rouge
pH 6.8
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire C4H14CoO8
Numéro MDL 149569
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC diacétate de λ²-cobalt(2+) tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 249.08
Poids de la formule 249.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique