Learn More
Bromure de cobalt(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
Code produit. 10297660
Marque: Thermo Scientific Acros 318541000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85017-77-2 | Br2Co | 218.74 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85017-77-2
Formule moléculaire Br2Co
Poids moléculaire (g/mol) 218.74
Numéro MDL MFCD00016017
Clé InChI BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
CID PubChem 16212115
Nom IUPAC dibromocobalt ; hydrate
SMILES [Co++].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) bromide hydrate
Couleur Violet
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Formule linéaire CoBr2·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 218.75
Pourcentage de pureté 17.0 to 20.3% (Co)
Conditionnement Flacon en plastique
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche