Learn More
Carbonate de cobalt(II), 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335547
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11335547
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042745.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 513-79-1 | CCoO3 | 118.94 g/mol
Cobalt(II) carbonate is a precursor to cobalt carbonyl, cobalt salts and blue pottery glazes such as delftware. It is used as an essential element in dietary supplements and is also used in the manufacture of paints and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-79-1
Formule moléculaire CCoO3
Poids moléculaire (g/mol) 118.94
Numéro MDL MFCD00010940
Clé InChI ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv
CID PubChem 10565
Nom IUPAC cobalt(2+) ; carbonate
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) carbonate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre maillée de -325
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Insoluble in water,alcohol and methyl acetate.
Poids de la formule 118.94
Densité 4.13 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cobalt(II) carbonate