Learn More
Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15631740 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 15631740
Marque: Honeywell-Fluka 20219350G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 57454-67-8
Formule moléculaire CCoO3
Poids moléculaire (g/mol) 118.94
Numéro MDL MFCD00149654
Clé InChI ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii carbonate hydrate, cobalt carbonate hydrate, acmc-20aqp2, co3.co.h2o, ksc169q7l, cobalt ii carbonate hydrate-co co min
CID PubChem 16211458
Nom IUPAC carbonate de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate
Quantité 50 g
Formule linéaire CoCO3·xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 118.94g/mol (anhydrous basis)
Conditionnement Flacon poly
Densité 4.13g/mL at 25°C