Learn More
Chlorure de cobalt(II), anhydre,97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439517 25 g 25g
11449517 100 g 100g
11459517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22031.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cobalt(II) est utilisé dans l’indicateur d’humidité des instruments météorologiques. Sous forme anhydre, il est utilisé dans la galvanoplastie du cobalt, en chimie organique et est un précurseur du cobaltocène, (bis(cyclopentadiényl)cobalt(II)), qui est un agent réducteur efficace. Il sert également d’acide de Lewis. Le chlorure de cobalt est un indicateur pour l’eau dans les dessiccants, en raison de l’hydratation/déshydratation réversible associée à un changement de couleur net. Le chlorure de cobalt permet de produire de l’encre invisible lorsqu’il devient bleu une fois chauffé ; il devient invisible une fois refroidi. Le chlorure de cobalt(II) est un excellent catalyseur du couplage croisé des halogénures d’aryle ou des halogénures de vinyle avec des réactifs aryle Grignard.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau et le méthanol. Soluble dans l’alcool, l’acétone, l’éther, le glycérol et la pyridine.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Poids moléculaire (g/mol) 129.83
Numéro MDL MFCD00010938
Clé InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
Nom IUPAC Dichlorure de λ²-cobalt(2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Point d’ébullition 1049°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride
Point de fusion 735°C
Note relative au nom anhydrous
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.367
Formule linéaire CoCl2
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2437
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Poids de la formule 129.84
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Product Description: Cobalt(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride (CoCl2)