Learn More
Chlorure de cobalt(II) hexahydraté, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15259666 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 15259666
Marque: Thermo Scientific Acros 192860010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-13-1
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Numéro MDL MFCD00149652
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) chloride hexahydrate
Point de fusion 86.0°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire CoCl2·6H2O
Fieser 01,155; 06,127; 11,479
Merck Index 15,2421
Informations sur la solubilité Solubility in water: 970g/L (20°C).
Poids de la formule 237.93
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (Complexometry)
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.