Learn More
Solution de chlorure de cobalt(II), 5,95 %, rouge, Chem-Lab
Product Code. 11927433
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11927433 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11927433 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL07.1101.0100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Utilisé comme indicateur pour l’eau dans les dessiccants. La solution de chlorure de cobalt(II), 5,95 %, rouge, Chem-Lab est un composé inorganique de cobalt et de chlore, fourni sous forme hexahydratée. Réactif conformément à la Pharmacopée européenne. P
Le chlorure de cobalt(II) hexahydraté est l’un des composés de cobalt les plus couramment utilisés en laboratoire. Il possède une couleur rouge à température ambiante, mais devient bleu à des températures plus élevées. En raison de la facilité de la réaction d’hydratation / déshydratation et du changement de couleur qui en résulte, le chlorure de cobalt est utilisé comme indicateur pour l’eau dans les dessiccants. Les utilisations de niche du chlorure de cobalt comprennent son rôle dans la synthèse organique et les objets électroplaqués avec du cobalt-métal.
Specifications
Point de fusion 0°C
CAS 7791-13-1
Couleur Rouge
pH <1
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire Cl2CoH12O6
Numéro MDL MFCD00149652
Synonyme Cobalt dichloride
Informations sur la solubilité Soluble in Water
Clé InChI GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Nom IUPAC dichlorure de λ²-cobalt(2+) hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 237.92
Poids de la formule 237.90g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.95%
Odeur Odorless
Densité 1.01g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cobalt(II) chlorure 5.95% solution (Sol. Rouge)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt chloride, hydrochloric acid