Learn More
Fluorure de cobalt(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10688064 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10688064 5 g Flacon en plastique 5g
10562091 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10688064 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 311270050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-17-2
Formule moléculaire CoF2
Poids moléculaire (g/mol) 96.96
Numéro MDL MFCD00010941
Clé InChI YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
CID PubChem 24820
Nom IUPAC Difluorure de cobalt
SMILES F[Co]F
Spécification
Point d’ébullition 1400°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) fluoride
Point de fusion 1200°C
Note relative au nom 99%
Couleur Rose
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex F)
Formule linéaire CoF2
Merck Index 15, 2424
Poids de la formule 96.96
Pourcentage de pureté 99%