Learn More
Fluorure de cobalt(II), ultra sec, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338617 10 g 10g
11328617 2 g -
15436135 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035740.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.93 g/mol
It is used as a catalyst to alloy metals and also used for optical deposition, of which it tremendously improves optical quality, in dental care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-17-2
Formule moléculaire CoF2
Poids moléculaire (g/mol) 96.93
Numéro MDL MFCD00010941
Clé InChI YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
CID PubChem 24820
Nom IUPAC Difluorure de cobalt
SMILES F[Co]F
Spécification
Point d’ébullition 1400°C
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) fluoride
Point de fusion 1200°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.46 g/mL
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,2440
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 96.93
Pourcentage de pureté 99.99%