Learn More
Hydrate de gluconate de cobalt(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475707
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11475707 25 g 25g
11485707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24293.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1809162-99-9 | C12H26CoO15 | 469.258 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1809162-99-9
Formule moléculaire C12H26CoO15
Poids moléculaire (g/mol) 469.258
Numéro MDL MFCD02684006
Clé InChI QBVYGKYWWCNZSO-XRDLMGPZSA-N
Synonyme cobalt ii gluconate hydrate, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl oxy cobaltio 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate
CID PubChem 117064710
Nom IUPAC cobalt ; acide (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoïque ; hydraté
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.O.[Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) gluconate hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 449.23 (Anhydrous)