Learn More
Hydroxyde de cobalt(II), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371859
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11371859 100 g -
11361859 500 g 500g
11351859 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11371859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012524.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
Cobalt(II) hydroxide is used as a drying agent for paints and varnishes. It acts as an aid to dry the lithographic inks and catalyst in the preparation of battery electrode impregnating solutions. It is also involved in the synthesis of other cobalt compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 21041-93-0
Formule moléculaire CoH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 92.95
Numéro MDL MFCD00016015
Clé InChI ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
CID PubChem 10129900
Nom IUPAC cobalt(2+) ; dihydroxyde
SMILES [OH-].[OH-].[Co++]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) hydroxide
Point de fusion 250°C (decomposition)
Couleur Rose à violet
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Co(OH)2
Merck Index 14,2442
Informations sur la solubilité Soluble in acids and ammonia; Very slightly soluble in water; Insoluble in dilute alkalis.
Poids de la formule 92.95
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.