Learn More
Iodure de cobalt(II) anhydre, 99,5 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322608 25 g 25g
11312608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 023119.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Indicateur d’humidité et d’humidité, catalyseur
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15238-00-3
Numéro MDL MFCD00016030
Synonyme cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Spécification
Point d’ébullition 570°C (vac.)
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) iodide
Point de fusion 515°C (vac.)
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,2443
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 312.74
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) iodide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt iodide