Learn More
Iodure de cobalt(II), ultra sec, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388597 1 g 1g
11378597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035730.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15238-00-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15238-00-3
Numéro MDL MFCD00016030
Synonyme cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Spécification
Point d’ébullition 570°C (vac.)
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) iodide
Point de fusion 515°C (vac.)
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 5.584 g/mL
Merck Index 14,2443
Poids de la formule 312.74
Pourcentage de pureté 99.999%