Learn More
Nitrate de cobalt(II) hexahydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10414901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10414901 5 g Flacon en verre 5g
10667411 100 g Flacon en plastique 100g
10391061 500 g Flacon en plastique 500g
10573134 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10414901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-22-9
Formule moléculaire CoH12N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 291.03
Numéro MDL MFCD00149647
Clé InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
CID PubChem 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nom IUPAC Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 55.0°C
Couleur Marron-rose à incolore
Forme physique Poudre cristalline adhérente ou cristaux
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire Co(NO3)2·6H2O
Merck Index 15, 2428
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 291.02
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.88
Densité 1.8800g/mL