Learn More
Oxalate de cobalt(II) dihydraté, Puratronic™, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382108 10 g 10g
11372108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013012.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182.981 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5965-38-8
Formule moléculaire C2H4CoO6
Poids moléculaire (g/mol) 182.98
Numéro MDL MFCD03414148
Clé InChI MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobaltousoxalate,cobaltoxalate
CID PubChem 131881712
Nom IUPAC cobalt(2+);oxalate;dihydrate
SMILES O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) oxalate dihydrate
Point de fusion 229°C to 231°C (decomposition)
Couleur Rose
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.021 g/mL
Formule linéaire CoC2O4·2H2O
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,2445
Poids de la formule 182.98 (146.95 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic