Learn More
Oxyde de cobalt(II), 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488500
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488500 5 g 5g
11478500 25 g 25g
11468500 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044354.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
Cobalt(II) oxide is widely used in the ceramic industry. It is an additive to create blue-colored glazes and enamels. It finds application in the manufacture of magnetic and electronic component materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1307-96-6
Formule moléculaire CoO
Poids moléculaire (g/mol) 74.93
Numéro MDL MFCD00016031
Clé InChI IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13
CID PubChem 14786
Nom IUPAC oxocobalt
SMILES O=[Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt (II) oxide
Point de fusion 1935°C
Couleur Marron-vert
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,2446
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 74.93
Pourcentage de pureté 99.995%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) CoO, may contain up to 10% Co3O4
Sensibilité Air Sensitive
Densité 6.45 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt oxide (CoO)