Learn More
Stéarate de cobalt(II), Co 9-10 %, Thermo Scientific™
Code produit 11399518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
20 kg
Conditionnement:
1kg
20kg
250g
50g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399518 50 g 50g
11389518 250 g 250g
11309528 1 kg 1kg
11319528 5 kg 5kg
11379518 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11399518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043352.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1002-88-6
Formule moléculaire C36H70CoO4
Poids moléculaire (g/mol) 625.89
Numéro MDL MFCD00054343
Clé InChI AMFIJXSMYBKJQV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii stearate, cobaltous stearate, cobalt stearate, stearic acid cobalt ii salt, octadecanoic acid, cobalt salt, cobalt distearate, cobalt 2+ dioctadecanoate, stearic acid cobalt salt, cobalt 2+ ; octadecanoate
CID PubChem 6451168
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; octadécanoate
SMILES [Co++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt (II) stearate
Couleur Violet
Densité 1.71 g/mL
Formule linéaire (C18H35O2)2Co
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 625.89
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 9 to 10%
Forme physique Culot