Learn More
Sulfate de cobalt(II), + de 98 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10773981 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10773981 500 g 500g
10763981 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773981 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/6840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Numéro MDL MFCD00149658
Clé InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC sulfate de λ²-cobalt(2+) heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 98°C
Couleur Marron-rouge
pH 4 to 5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 281.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique