Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443287 100 g 100g
11453287 500 g 500g
11463287 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11443287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16201.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.31€
    34.65€ / 100g
    Économisez 6.66€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281.09 g/mol
Cobalt(II) sulfate heptahydrate is used in the preparation of pigments, as well as in the manufacture of other cobalt salts, which is used in porcelains and glass. It is used in storage batteries and electroplating baths, sympathetic inks, and as an additive to soils and animal feeds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cobalt(II) heptahydraté est utilisé dans la préparation des pigments, ainsi que dans la fabrication d’autres sels de cobalt, lesquels sont employés dans les porcelaines et le verre. Il est utilisé dans les batteries de stockage et les bains de galvanoplastie, les encres sympathiques et comme additif dans les sols et aliments pour animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Numéro MDL MFCD00149658
Clé InChI MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
CID PubChem 61444
Nom IUPAC Sulfate de cobalt (2+) heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) sulfate heptahydrate
pH 4
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Densité 2.03
Formule linéaire CoSO4·7H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2448
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 281.10 (154.99 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate