Learn More
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté, 99-101 %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 98°C |
| CAS | 10026-24-1 |
| Couleur | Marron-rouge |
| pH | 4 to 5 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | CoH14O11S |
| Numéro MDL | MFCD00149658 |
| Clé InChI | MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COBALTOUS SULFATE AR
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304-EN CAS D'INHALATION:.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate