Learn More
Sulfate de cobalt(II) hydraté, réactif, Co 20,8 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11331109 250 g 250g
11321109 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331109 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011340.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Céramiques, pigments, glaçures, bains de placage, catalyseur, batteries de stockage, sèche-peinture / encre
Ceramics, pigments, glazes, plating baths, catalyst, storage batteries, paint/ink drier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60459-08-7
Formule moléculaire CoO4S
Poids moléculaire (g/mol) 154.99
Numéro MDL MFCD00149657
Clé InChI KTVIXTQDYHMGHF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii sulfate hydrate, cobalt sulfate monohydrate, unii-5zqa69klc0, 5zqa69klc0, cobalt mesosulfate coh2so5, cobalt sulfate coso4 monohydrate, cobalt ii sulfatehydrate, cobalt sulphate monohydrate, co.so4.h2o, cobalt 2+ hydrate sulfate
CID PubChem 16210984
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; Sulfate ; Hydrate
SMILES [Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) sulfate hydrate
Couleur Rouge à orange
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Formule linéaire CoSO4·xH2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in methanol and ethanol
Poids de la formule 154.99 (Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Co 20.8% min.