Learn More
Oxyde de tungstène et de cobalt(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349377
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349377 10 g 10g
11369377 50 g 50g
11359377 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040223.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
pigment, séchoir pour émaux, encres et peintures, dispositifs électroniques
It is used as a pigment, drier for enamels, inks, and paints, electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-58-3
Formule moléculaire CoO4W
Poids moléculaire (g/mol) 306.77
Numéro MDL MFCD00016034
Clé InChI BGLJOHZOBUGBBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt ii tungsten oxide, cobalt ii tungstate, co.wo4, cobalt 2+ ;dioxido dioxo tungsten
CID PubChem 11738337
Nom IUPAC cobalt(2+) ; dioxydo(dioxo)tungstène
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) tungsten oxide
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in hot concentrated acids
Poids de la formule 306.78
Pourcentage de pureté 99%
Densité 8.42 g/mL