Learn More
Nitrate de cobalt, 6-hydraté, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15567914 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15567914 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15567914 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 168001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt Nitrate
Note relative au nom 6-Hydrate
CAS 10026-22-9
Quantité 500 g
Formule moléculaire CoH12N2O12
Numéro MDL MFCD00149647
Synonyme cobalt nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate
Clé InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Co+2]
Nom IUPAC Dinitrate de cobalt (2+) hexahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 291.03
CID PubChem 24821
ChEBI CHEBI:86214
Poids de la formule 291.03
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.87kg