Learn More
Solution de cobalt pour ICP 1 g/l matrice HNO3, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Co |
| Concentration | 1±0.02 g/L |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Élément | Co |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantité | 100 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for ICP. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .