Learn More
Cobalt Sulphate Heptahydrate, TRC
Code produit 30351733
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351733 5 g -
30355075 10 g 10g
30354614 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30351733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7250435G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Nom IUPAC cobalt(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt Sulphate Heptahydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Poids de la formule 280.9589