Learn More
Sulfate de cobalt heptahydrate, TRC
Code produit 30355075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355075 10 g 10g
30351733 5 g -
30354614 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30355075 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC72504310G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-24-1
Formule moléculaire CoH14O11S
Poids moléculaire (g/mol) 281.09
Nom IUPAC Sulfate de cobalt (2+) heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Co+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt Sulphate Heptahydrate
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Poids de la formule 280.9589