missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cobicistat, MedChemExpress

Code produit. 16414008
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16414008

Marque: Medchem Express HY10493

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.

Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.

Spécification

Nom chimique ou matériau Cobicistat
Forme physique Solid
CAS 1004316-88-4
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C40H53N7O5S2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme GS-9350
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (322.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C(N[C@@H](CCN1CCOCC1)C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CC[C@@H](NC(OCC3=CN=CS3)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)=O)CC5=CSC(C(C)C)=N5
Poids moléculaire (g/mol) 776.02
Poids de la formule 776.02
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis