Learn More
Cobicistat, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Description
Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobicistat |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1004316-88-4 |
| Couleur | Jaune clair |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C40H53N7O5S2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | GS-9350 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (322.16 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.