Learn More
Cobicistat, MedChemExpress
Code produit. p-200099255
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16460357
Marque: Medchem Express HY10493
MedChemExpress Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Cobicistat is a potent and selective inhibitor of cytochrome P450 3A (CYP3A) enzymes with IC50s of 30-285 nM. Cobicistat is a pharmacokinetic enhancer which increases the overall absorption of several HIV medications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobicistat
Forme physique Solid
CAS 1004316-88-4
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C40H53N7O5S2
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme GS-9350
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (322.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C(N[C@@H](CCN1CCOCC1)C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CC[C@@H](NC(OCC3=CN=CS3)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)=O)CC5=CSC(C(C)C)=N5
Poids moléculaire (g/mol) 776.02
Poids de la formule 776.02
Pourcentage de pureté 98.05%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.