Learn More
Étalon d’étalonnage DCO de 600 mg/l, traçabilité NIST, Reagecon™
Code produit 11513162 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11513162 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11513162 Fournisseur Reagecon Code fournisseur COD600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    129.00€ / 500mL
    Économisez 13.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026