Learn More
Hach Lange™ Test de la cuve COD
Code produit. p-8009392
Click to view available options
Plage:
0 à 1 000 mg/l d’O2
Code produit. 10530323
Marque: Hach Lange™ LCI400
Spécification
Certifications/Conformité ISO 15705
Nbre de tests 24
Plage 0 à 1 000 mg/l d’O2
Méthode de test Dichromate
Type Test de la cuve COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CSB/COD/DCO
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient dichromate de potassium. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid ... %, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate