Learn More
Réactif DCO, ISO, Chem-Lab
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
La demande chimique en oxygène (DCO) est une mesure de la quantité d’oxygène qui peut être consommée par des réactions dans une solution mesurée. Un test DCO quantifie la quantité de matières organiques dans les eaux usées ou les eaux de surface. Les mesures DCO sont généralement effectuées sur des échantillons pour déterminer la quantité de polluants oxydables et déterminer l’effet qu’un effluent particulier aura sur un organisme récepteur.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UNE 77-004-89, AFNOR |
| Composition | 80 g HgSO4 + 11,7685 g K2Cr2O7/ 1 L 10 % H2SO4 = 0,24 N |
| Description | Réactif COD |
| À utiliser avec (application) | Détermination de l’eau DCO |
| Quantité | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DCO réactif
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: mercury(II) sulphate, potassium dichromate, sulphuric acid