Learn More
Solution étalon DCO, 1000 mg/l, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 12800317 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12800317 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12800317 Fournisseur Reagecon Code fournisseur COD1000
 Article restreint
En stock
Vérifiez que l’analyse DCO correcte a bien eu lieu. La solution d’étalon DCO, 1000 mg/l, Reagecon™ est un étalon d’étalonnage et contrôle qui permet une mesure précise de la DCO en 1000 ppm. L’obtention du résultat prévu pour l’étalon améliore la confiance dans les mesures de DCO pour un échantillon.
La demande chimique en oxygène (DCO) est un paramètre environnemental important qui mesure la quantité d’oxygène qui peut être consommée par des réactions dans une solution mesurée. Un test de DCO détermine la quantité de polluants oxydables dans un échantillon d’eau et aide à déterminer l’effet qu’un effluent particulier aura sur un organisme récepteur.
Spécification
Description Norme de contrôle et d’étalonnage COD
Conditionnement Flacon en PEHD
Traçabilité au NIST oui
Odeur Caractéristique
Tension de vapeur 23 hPa
Densité 1,00015g/cm3
Forme physique Liquide
Concentration 1000 mg/L
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Solubilité Miscible avec l’eau
Quantité 500 mL