Learn More
Dœur standard de dœur, 1000mg/L, Hach Lange™
Code produit 10178134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10178134 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10178134 Fournisseur Hach Code fournisseur 2253929
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Hach Lange Norme COD, 1000 mg/L, Quantité : 200 mL, Concentration : 1000 mg/L, Traçabilité au NIST : NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1000 mg/L
Quantité 200 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • COD Standard Solution, 1000 mg/L
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, copper sulphate