Learn More
Code standard, 250 mg/l, Palintest™
Code produit 11913777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11913777 125 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11913777 Fournisseur Palintest Code fournisseur PL472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.03€
    29.88€ / 1 pièces
    Économisez 68.15€
    69% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026