Learn More
Étalon DCO, 800 mg/l, Palintest™
Code produit 11923777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11923777 125 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11923777 Fournisseur Palintest Code fournisseur PL474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.06€
    27.86€ / 1 pièces
    Économisez 104.20€
    78% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026