Learn More
Aqualytic™ COD Vario Test Tube
Click to view available options
Plage:
0 à 15000mg/L
Conditionnement:
50mL
Description
- À utiliser avec de l’eau
- À utiliser avec les dispositifs à clapet
- À utiliser pour tester les réactifs dichromates et la digestion
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Eau, eaux usées, eau de mer |
| À utiliser avec (équipement) | Dispositifs Hach |
| Quantité | 25/boîte |
| Plage | 0 à 15000mg/L |
| Méthode de test | Réacteur dichromate, digestion |
| Type | Essai sur tube COD Vario |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COD Reagent Vario HR
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(1+) sulphate, potassium dichromate