Learn More
Coenzyme A, MedChemExpress
Code produit. 16445438
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16445438
Marque: Medchem Express HY128851
MedChemExpress Coenzyme A, a ubiquitous essential cofactor, is an acyl group carrier and carbonyl-activating group for the citric acid cycle and fatty acid metabolism. Coenzyme A plays a central role in the metabolism of carboxylic acids, including short- and long-chain fatty acids.
Coenzyme A, a ubiquitous essential cofactor, is an acyl group carrier and carbonyl-activating group for the citric acid cycle and fatty acid metabolism. Coenzyme A plays a central role in the metabolism of carboxylic acids, including short- and long-chain fatty acids.
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme A
CAS 85-61-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H36N7O16P3S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.25 mg/mL (21.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O[C@H](COP(OP(OCC(C)([C@@H](O)C(NCCC(NCCS)=O)=O)C)(O)=O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O)N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2
Poids moléculaire (g/mol) 767.53
Poids de la formule 767.53
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.