Learn More
Sel de trilithium coenzyme A dihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15845268 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
500mg
Code produit. 15845268
Marque: Thermo Scientific J13785.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 18439-24-2 | C21H33Li3N7O16P3S | 785.329 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18439-24-2
Formule moléculaire C21H33Li3N7O16P3S
Poids moléculaire (g/mol) 785.329
Numéro MDL MFCD00075848
Clé InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme coenzyme a, trilithium salt
CID PubChem 53442190
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[[3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanyléthylamino)propyl]amino]butyl]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxyméthyl]oxolan-3-yl]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme A trilithium salt dihydrate
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 mg
Poids de la formule 821.36
Forme physique Poudre cristalline