Learn More
Coenzyme Q-10, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043028
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15456749
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65137.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Composant de la chaîne de transport des électrons et de la respiration cellulaire aérobie
It is used as a component of electron transport chain and in aerobic cellular respiration, Coenzyme Q10 can protect human endothelial cells from oxidative damage by modulating the nitric oxide pathway. In addition, Coenzyme Q10 inhibits LDL oxidation, a major process in the development of atherosclerosis. Coenzyme Q10 is known to suppress the down regulation of NOS and up-regulation of NOS2. As a result of its ability to bind Ca2+, Coenzyme Q10 can transport this cation across artificial biomimetic membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisée comme composant de la chaîne de transport d’électrons et dans la respiration cellulaire aérobie, la Coenzyme Q10 peut protéger les cellules endothéliales humaines contre les dommages oxydatifs en modulant la voie de l’oxyde nitrique. De plus, la Coenzyme Q10 inhibe l’oxydation des LDL, un processus majeur dans le développement de l’athérosclérose. La coenzyme Q10 est connue pour supprimer la régulation descendante de la NOS et la régulation ascendante de la NOS2. En raison de sa capacité à lier le Ca2+, la Coenzyme Q10 peut transporter ce cation à travers des membranes biomimétiques artificielles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-98-0
Formule moléculaire C59H90O4
Poids moléculaire (g/mol) 863.37
Numéro MDL MFCD00042919
Clé InChI ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonyme coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
CID PubChem 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme Q-10
Point de fusion 48°C to 52°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 1 g
Beilstein 1900141
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,9843
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Nom IUPAC 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-décaméthyltétraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaényl]-5,6-diméthoxy-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
Poids de la formule 863.36
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre