Learn More
Digi-Sense Coiled Extension Cable
Code produit. 11875915 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Modèle:
Mini-connecteur de type K, M à F
Mini-connecteur de type T, M à F
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11875915
Marque: Digi-Sense 9378502
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermocouple Coiled Extension Cable for remote applications.
Rallonge torsadée 1,5 m
• Câble thermocouple torsadé PVC 1,5 m avec fiche miniature color-codée (mâle à femelle)
• Température maxi: +100°C
• Rallonge torsadée
Spécification
max. (métrique) 105°C
Type Extension Cable
Modèle Mini-connecteur de type K, M à F
Température (impériale) 221°F
Longueur (impériale) 5 ft.
Longueur (métrique) 1,5 m