Learn More
Colchicine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Colchicine |
| CAS | 64-86-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Colchicine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C22 H25 N O6 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Colchicine, Thiocolchicoside Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C |
| Afficher plus |