Learn More
Colchicine, Mikromol™
Code produit 18082100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18082100 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18082100 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1083.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Colchicine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Colchicine
CAS 64-86-8
Noms d’analytes ou de composants Colchicine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H25 N O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Colchicine, Thiocolchicoside Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(=O)C
Nom IUPAC N-[(7S)-1,2,3,10-tétraméthoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Quantité 100 mg
Poids de la formule 399,1682 g/mol