Learn More
VACUUBRAND™ Piège à froid
Utilisez ce piège à froid avec des solvants très volatils et réduisez le refoulement des molécules d’huile dans le système à vide. Les pièges à froid Vacubrand™ assurent une protection importante de votre pompe en séparant les condensats et les milieux agressifs.
Marque: VACUUBRAND™ 20667053
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Description
Piège à froid SKF- Robuste, facile à nettoyer
- Facile à démonter
- Conception à deux parois avec bonne conductibilité
- Longue durée de fonctionnement par remplissage de réfrigérant
- Évacuation facile des condensats sans démontage
Piège à froid GKF
- Gaine isolante très réfléchissante pour une plus longue durée de vie du réfrigérant
- Fenêtre verticale : observation directe des niveaux de condensats et de réfrigérant
- Robinet d’arrêt en PTFE : évacuation des condensats sans démontage
- Écran en tôle pour la protection contre les dommages externes et l’implosion
Filtre à huile en ligne HF
- Durée de vie prolongée de l’huile
- Moins de demandes de maintenance
- Montage compact facile
- Changement de filtre simple, indicateur de service
Spécification
Acier inox, FKM, NBR | |
Pompes Vacuubrand | |
Piège à froid SKF H 40 |