Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Piège à froid avec vidange des condensats
Code produit. 10365831
Click to view available options
Volume (métrique):
200 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10365831
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05355558
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Piège à froid pour le remplissage direct des agents de refroidissement
  • Avec robinet d’arrêt (avec dispositif de fixation)
  • Pour la vidange des condensats
  • Faible consommation d’agent de refroidissement grâce à la double paroi
  • Connexion de l’appareil : prise NS 29/32
  • Raccord de la pompe à vide : cône NS 29/32
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Matériau Tubulure en DURAN
À utiliser avec (équipement) Agents de refroidissement
Comprend Robinet d’arrêt de vanne (avec dispositif de fixation) pour la vidange des condensats
Quantité 1
Volume (métrique) 500 mL