Learn More
CPC™ Autoclavable Sanitary SIP Connectors
Code produit. 10360825
Click to view available options
Tuyau cannelé:
Raccord cannelé 0,375 po
Raccord cannelé 0,5 po
Taille de la tubulure:
0, 75 x 0, 75 po
0,75 x 1,5 po
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10360825
Marque: CPC™ STC1700600
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Certifications/Conformité USP Class VI
À utiliser avec (application) SIP Processing
Taille de la tubulure 0, 75 x 0, 75 po
Tuyau cannelé Raccord cannelé 0,375 po
Matériau (joint) Platinum-cured Silicone
Format Free-floating
Type de produit ADCF SIP Connector