Learn More
Bel-Art™ Micro-spatule en acier inoxydable Cole Palmer
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
7,5 po
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications à contact alimentaire direct
- Disponible avec une lame droite ou conique
- Les extrémités mesurent 7,9 x 50 mm (l x L)
Spatule gainée PTFE brun
• Qualité alimentaire FDA
• Inerte chimiquement
• Spatule gainée PTFE
• Lame 1 à extrémité arrondie, lame 2 voir photo.
• Qualité alimentaire FDA
• Inerte chimiquement
• Spatule gainée PTFE
• Lame 1 à extrémité arrondie, lame 2 voir photo.
Spécification
Spécification
| Quantité | 2 Paquets |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Moitié arrondie |
| Revêtement | Revêtement FEP Fluo-Kem™ Teflon™ antiadhésif |
| Couleur | Argenté / marron |
| Certifications/Conformité | FDA |
| Type de produit | Micro-spatule |
| Longueur (impériale) | 7,5 po |
| Matériau | Acier inoxydable |